Få mere at vide
D-(+)-Epinephrin, TRC
Artikelnummer. 30012429
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012429 10 mg
30004424 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58857510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-05-0
Molekylær formel C9 H13 N O3
Molekylvægt (g/mol) 183.2
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[(1S)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (S)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (+)- (8CI), 4-[(1S)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol, (+)-(S)-Epinephrine, (+)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol, (+)-Adrenaline, (+)-Epinephrine, (S)-Adrenaline, (S)-Epinephrine, D(+)-Adrenaline, D-Adrenaline, D-Epinephrine, d-Adrenaline, d-Epinephrine
IUPAC navn 4-[(1S)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl] benzen-1,2-diol
SMIL CNC[C@@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Epinephrine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m1/s1
Formel vægt 183.0895
Procent renhed >95%