Få mere at vide
D-DOPA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-DOPA |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m1/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 197.0688 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |