missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-DOPA, TRC

Artikelnummer. 17959744
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17959744 250 mg
17999354 500 mg
17999454 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17959744 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD533750250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5796-17-8
Molekylær formel C9H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 197.19
Synonym D-Tyrosine, 3-hydroxy-, Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, D- (8CI), 3-Hydroxy-D-tyrosine, (+)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine, (+)-Dopa, 3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanine, D-3,4-Dihydroxyphenylalanine, D-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine, D-3-Hydroxytyrosine, D-Dopa, β-(3,4-Dihydroxy)-D-phenylalanine, (2R)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic Acid
SMIL N[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-DOPA
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m1/s1
Mængde 250 mg
Formel vægt 197.0688
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.