Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig D-Dimer ELISA Kit
Artikelnummer. p-7230937
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Código de producto. 15414973
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ EHDDIMER
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
ELISA
Den menneskelige D-Dimer ELISA kvantificerer Hu D-Dimer i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu D-Dimer. Metodens princip The Human D-Dimer solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Fibrinogen er hovedproteinet i blodkoagulationssystemet. Den består af to identiske underenheder, der indeholder tre polypeptidkæder: alfa, beta og gamma. Processen med blodkoagulering resulterer i aktiveringen af fibrinogen til fibrin ved trombin- og fibrinpolymerisation. Fibrinkoagel fordøjes derefter af plasmin, og fibrinnedbrydningsprodukter af forskellig molekylvægt frigives til blodbanen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adgangsnummer P02671
Analyseområde 0,082 til 60 pg/ml
Assay følsomhed 0.08 pg/mL
Kalibreringsområde 0,08 pg/ml til 60 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Cellestruktur& Organelle proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA par antistof detekterer human D-Dimer. Andre arter ikke bestemt.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 2243
Gen symbol Fib2
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Ekstracellulær matrix& Celleadhæsion
Prøvevolumen Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Fib2
Mål D-dimer
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado