Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig D-Dimer ELISA Kit
Beschreibung
Den menneskelige D-Dimer ELISA kvantificerer Hu D-Dimer i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu D-Dimer. Metodens princip The Human D-Dimer solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Spezifikation
Specifications
| Adgangsnummer | P02671 |
| Analyseområde | 0,082 til 60 pg/ml |
| Assay følsomhed | 0.08 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 0,08 pg/ml til 60 pg/ml |
| Assay | Fastfase sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Cellestruktur& Organelle proteiner |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Specificitet | Denne ELISA par antistof detekterer human D-Dimer. Andre arter ikke bestemt. |
| Show More |