Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig D-Dimer ELISA Kit
Artikelnummer. 15414973
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414973 96 prøver 1 sæt
17884190 10 x 96 tests -
17155419 5 x 96 prøver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15414973 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EHDDIMER
 Begrænset vare
På lager
ELISA
Den menneskelige D-Dimer ELISA kvantificerer Hu D-Dimer i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu D-Dimer. Metodens princip The Human D-Dimer solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Fibrinogen er hovedproteinet i blodets koagulationssystem. Det består af to identiske underenheder, der indeholder tre polypeptidkæder: alfa, beta og gamma. Blodets koagulationsproces resulterer i aktivering af fibrinogen til fibrin ved trombin- og fibrinpolymerisation. Fibrinproppen fordøjes derefter af plasmin, og fibrinnedbrydningsprodukter med forskellige molekylvægte frigives i blodbanen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P02671
Analyseområde 0,082 til 60 pg/ml
Assay følsomhed 0.08 pg/mL
Kalibreringsområde 0,08 pg/ml til 60 pg/ml
Indhold og opbevaring Forbelagt plade(r), standard eller kalibrator, detektorantistof, HRP-konjugat, fortyndingsmidler, vaske-buffer, substrat(er) og stopopløsning. Opbevar kittet ved 2-8 °C. Se produktmanual for detaljeret indhold og opbevaringsforhold for maksimal stabilitet.
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Cellestruktur/organelproteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA par antistof detekterer human D-Dimer. Andre arter ikke bestemt.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias carboxy-terminal region; ENSMUSG00000059807; FGA; Fib; Fib2; fibrinogen A-alfakæde; fibrinogen alfakæde; fibrinogen, A alfapolypeptid; Fibrinopeptid A; MGC119422; MGC119423; MGC119425 karboxy-terminal region; ENSMUSG00000059807; FGA; Fib; Fib2; fibrinogen A-alfakæde; fibrinogen alfakæde; fibrinogen, A alfapolypeptid; Fibrinopeptid A; MGC119422; MGC119423; MGC119425; Fib2
Gen-id (Entrez) 2243
Gen symbol Fib2
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10%
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, standard, analysefortynderkoncentrat, biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, vaskebuffer, kromogen, stopopløsning, klæbende pladedæksler, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof Biotin
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Ekstracellulær matrix& Celleadhæsion
Prøvevolumen Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Forsendelsestilstand Våd- eller tøris
Opbevaringskrav Hold den kølet ved 2-8 °C i op til 6 måneder. Til langtidsopbevaring opbevar den ved -20 °C
Synonym Fib2
Mål D-dimer
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min