Få mere at vide
D-(-)-Diisopropyl Tartrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(-)-Diisopropyl Tartrate |
| CAS | 62961-64-2 |
| Molekylær formel | C16 H17 N3 O4 S2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (2S,3S)-2,3-Dihydroxy-butanedioic Acid 1,4-Bis(1-methylethyl) Ester, (2S,3S)-2,3-Dihydroxy-butanedioic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, [S-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxy-butanedioic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, (-)-DIPT, (2S,3S)-Diisopropyl tartrate, D-(-)-Tartaric acid diisopropyl ester, Diisopropyl (-)-D-tartrate, Diisopropyl (-)-tartrate, Diisopropyl (S,S)-tartrate, Diisopropyl D-(-)-tartrate, Diisopropyl D-tartrate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O4S2/c1-4-19-9-10(2)24-16(19)17-15(21)13-14(20)11-7-5-6-8-12(11)25(22,23)18(13)3/h5-9,20H,4H2,1-3H3/b17-16+ |
| SMIL | CCN1C=C(C)S/C/1=N/C(=O)C2=C(O)c3ccccc3S(=O)(=O)N2C |
| IUPAC navn | (NE)-N-(3-ethyl-5-methyl-1,3-thiazol-2-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ6,2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.454 |
| Formel vægt | 379.066 |