Få mere at vide
D-Digitoxose (>85%), TRC
Artikelnummer. 30383131
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383131 5 mg
30377260 1 mg
30376802 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383131 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4459905MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 527-52-6
Molekylær formel C6 H12 O4
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Synonym D-ribo-Hexose, 2,6-dideoxy-, Digitoxose (6CI,7CI,8CI), 2,6-Dideoxy-D-ribo-hexose, (+)-Digitoxose, 2,6-Dideoxy-D-altrose, D-Digitoxose, NSC 87513
IUPAC navn (4S,5S,6R)-6-methyloxane-2,4,5-triol
SMIL C[C@H]1OC(O)C[C@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Digitoxose
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O4/c1-3-6(9)4(7)2-5(8)10-3/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5?,6-/m1/s1
Formel vægt 148.0736
Procent renhed >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.