Få mere at vide
D-(+)-Dextrose, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11485532 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
10 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485532 25 kg 25kg
11455532 1 kg -
11475532 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485532 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0290152125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6845.00 DKK
    6519.50 DKK / 25kg
    Spare 325.50 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50-99-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Dextrose
Mængde 25 kg
Formel vægt 180.2
Fysisk form Krystallinsk