Få mere at vide
D-(+)-Dextrose, vandfri
Artikelnummer. 15835128 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 lb.
25 lb.
100 lb.
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
11339.8g
2268g
45359.2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15835128 100 lb. Plastflaske 45359.2g
15815128 5 lb. Plastikflaske 2268g
15825128 25 lb. Plastikflaske 11339.8g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15835128 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J14535.Q5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180,156 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-99-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer MFCD00063774
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2 r,3 s,4 r,5 r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Dextrose
Smeltepunkt 147 °C til 153 °C
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH2OH(CHOH)4CHO
Mængde 100 lb.
Beilstein 1281608
Formel vægt 180.16
Fysisk form Krystallinsk pulver