Få mere at vide
D-Desthiobiotin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Desthiobiotin |
| CAS | 533-48-2 |
| Molekylær formel | C10 H18 N2 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Imidazolidinehexanoic acid, 5-methyl-2-oxo-, (4R,5S)- (8CI, 9CI, ACI), (4R,5S)-5-Methyl-2-oxo-4-imidazolidinehexanoic acid (ACI), 4-Imidazolidinehexanoic acid, 5-methyl-2-oxo-, (4R-cis)- (ZCI), (+)-Dethiobiotin, 4-Methyl-5-(ω-carboxyamyl)imidazolidone-2, 5-Methyl-2-oxo-4-imidazolidinecaproic acid, Biotin, dethio-, d-Dethiobiotin, Desthiobiotin, Dethiobiotin, ε-(4-Methyl-5-imidazolidone-2)caproic acid, D-Desthiobiotin, D-Biotin-desthio |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O3/c1-7-8(12-10(15)11-7)5-3-2-4-6-9(13)14/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t7-,8+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1CCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 6-[(4R,5S)-5-methyl-2-oxoimidazolidin-4-yl]hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.262 |
| Formel vægt | 214.132 |