Få mere at vide
D-Cystine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Cystine |
| CAS | 349-46-2 |
| Molekylær formel | C6H12N2O4S2 |
| Synonym | (S)-Cystine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H](CSSC[C@@H](N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.3 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 240.0238 |
| Vis mere |