Få mere at vide
D-Cystine Dimethyl Ester Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Cystine Dimethyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 144000-36-2 |
| Molekylær formel | C8H16N2O4S2 • 2(HCl) |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,1'-Dimethyl Ester D-Cystine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4S2.2ClH/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2;;/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3;2*1H/t5-,6-;;/m1../s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H](CSSC[C@H](C(=O)OC)N)N.Cl.Cl |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoate;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.3523646 |
| Formel vægt | 340.0085 |