Få mere at vide
D-Cysteine, TRC
Artikelnummer. 30179668
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179668 1 g
30179378 25 g
30179394 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9950201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 921-01-7
Molekylær formel C3 H7 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 121.16
Synonym D-Cysteine (9CI, ACI), Cysteine, D- (8CI), (2S)-2-Amino-3-sulfanylpropanoic acid, (S)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, (S)-Cysteine
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansyre
SMIL N[C@H](CS)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Cysteine
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Mængde 1 g
Formel vægt 121.0197