missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 121.0197 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?