Få mere at vide
D-cysteinhydrochloridmonohydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Cysteine Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 207121-46-8 |
| Molekylær formel | C3H7NO2S.HCl.H2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | D-Cysteine Hydrochloride Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m1../s1 |
| SMIL | O.Cl.N[C@H](CS)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansyre; hydrerer; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.64 |
| Formel vægt | 175.007 |