Få mere at vide
D-cysteinhydrochloridmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30361430
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30361430 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30361430 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9950402.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
CAS 207121-46-8
Molekylær formel C3H7NO2S.HCl.H2O
Mængde 2.5 g
Synonym D-Cysteine Hydrochloride Hydrate
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m1../s1
SMIL O.Cl.N[C@H](CS)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansyre; hydrerer; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 175.64
Formel vægt 175.007