Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Cystein hydrochlorid monohydrat, 99%
Artikelnummer. 11416200
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416200 5 g 5g
11406200 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416200 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H27107.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 207121-46-8 | C3H10ClNO3S | 175,627 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207121-46-8
Molekylær formel C3H10ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 175.627
MDL nummer MFCD00150051
InChI nøgle QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Synonym d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o
PubChem CID 10176341
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansyre;hydrat;hydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Smeltepunkt 184 °C til 186 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 175,64 (157,62 Vandfri)
Optisk rotation −5,5° (c=5 i 5N HCl)
Procent renhed 99%