Få mere at vide
D-Cysteinhydrochlorid-monohydrat, 98%
Artikelnummer. 11925721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11925721 250 mg Glasflaske 250mg
11915721 500 mg Glasflaske 500mg
11905721 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11925721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442782500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 207121-46-8 | C3H10ClNO3S | 175,627 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207121-46-8
Molekylær formel C3H10ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 175.627
MDL nummer MFCD00150051
InChI nøgle QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Synonym d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o
PubChem CID 10176341
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansyre;hydrat;hydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Farve Hvid til gul
Assay Procent Noter 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 177.77
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Cysteine hydrochloride monohydrate