Få mere at vide
D-Cysteine Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Cysteine Ethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2S.ClH/c1-2-8-5(7)4(6)3-9;/h4,9H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m1./s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 185.0277 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |