Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-cystein, 99 %
Artikelnummer. 10758045 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10758045 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10758045 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 254300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1701.52 DKK
    1530.65 DKK / 1g
    Spare 170.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 921-01-7 | C3H7NO2S | 121.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Cysteine
CAS 921-01-7
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C3H7NO2S
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH(NH2)CO2H
MDL nummer MFCD00066461
Specifik rotation -8,0° til -9,5° (20 °C, 589 nm) (C=5, 2N HCl)
Synonym d-cysteine, d-cystein, 2s-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid, d-zystein, cysteine, d, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, d-amino-3-mercaptopropionic acid, d-cys, h-d-cys-oh, cysteine
InChI nøgle XUJNEKJLAYXESH-RUOZJJLTNA-N
SMIL N[C@H](CS)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 121.15
Mængde 1 g
PubChem CID 92851
ChEBI CHEBI:16375
Formel vægt 121.16
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver