Få mere at vide
D-cystein, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439138
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439138 1 g 1g
15449138 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62627.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 921-01-7 | C3H7NO2S | 121.15 g/mol
D-Cystein er en vigtig kilde til sulfid i menneskelig metabolisme. Det er forløberen for glutathion. Det spiller en vigtig rolle i proteinstruktur og i metalbinding.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Cystein er en vigtig kilde til sulfid i menneskelig metabolisme. Det er forløberen for glutathion. Det spiller en vigtig rolle i proteinstruktur og i metalbinding.
Opløselighed Opløseligt i
vand (delvis).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 921-01-7
Molekylær formel C3H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 121.15
MDL nummer MFCD00066461
InChI nøgle XUJNEKJLAYXESH-RUOZJJLTNA-N
Synonym d-cysteine, d-cystein, 2s-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid, d-zystein, cysteine, d, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, d-amino-3-mercaptopropionic acid, d-cys, h-d-cys-oh, cysteine
PubChem CID 92851
ChEBI CHEBI:16375
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansyre
SMIL N[C@H](CS)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Cysteine
Smeltepunkt 230°C (decomposition)
Beilstein 1721407
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly).
Mængde 1 g
Formel vægt 121.16
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Cysteine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Cysteine