Få mere at vide
D-Cycloserin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409136
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11409136
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18000.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
D-cycloserin, CAS # 68-41-7, er en aminosyreanalog af aminosyren D-alanin med bredspektret antibiotisk aktivitet.
Cycloserin er et aminosyreanalogt antibiotikum, der anvendes til behandling af tuberkulose og sjældent anvendes til behandling af ikke-infektiøse sygdomme. Det virker som en kompetitiv hæmmer af D-alanin under peptidoglycansyntese. Det hæmmer bakteriel cellevægsbiosyntese og forhindrer omdannelsen af D-Alanin til L-Alanin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • D-cycloserin er en analog af aminosyren D-alanin produceret af Streptomyces garyphalus eller S. orchidaceus og viser antibakteriel aktivitet
  • Aktiviteten af denne forbindelse er relateret til evnen til at interferere med bakteriel cellevægssyntese ved kompetitivt at hæmme to enzymer, L-alanin racemase (ansvarlig for dannelsen af D-alanin fra L-alanin) og D-alanin ligase (enzymet, der er ansvarlig for inkorporeringen af D-alanin i den pentabakterielle cellevægs- og peptidopeptid-cellevægs-peptid, der kræves til peptiddannelsen). Denne interaktion forringer peptidoglycandannelsen, som er nødvendig for bakteriel cellevægssyntese
Anvendelse
  • Afhængigt af koncentrationen og organismens ’modtagelighed kan denne forbindelse have bakteriedræbende eller bakteriostatiske aktiviteter
  • På trods af sin antibiotiske aktivitet har denne forbindelse også en excitatorisk aktivitet
  • Det er blevet beskrevet, at D-cycloserin kan binde til glycinbindingsstedet for NMDA-receptoren i centralnervesystemet
  • Denne forbindelse udviser en inhiberende aktivitet mod GABA-transaminase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-41-7
Molekylær formel C3H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 102.093
MDL nummer MFCD00005353
InChI nøgle DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Synonym d-cycloserine, cycloserine, seromycin, orientomycin, oxamycin, cyclorin, cyclo-d-serine, cicloserina, farmiserina, miroseryn
PubChem CID 6234
ChEBI CHEBI:40009
IUPAC navn (4R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-on
SMIL C1C(C(=O)NO1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Cycloserine
Smeltepunkt 137°C (decomposition)
Beilstein 80798
Merck Index 14,2751
Opløselighedsinformation Soluble in water; Slightly soluble in methanol and propylene glycol; Insoluble in chloroform and ether.
Mængde 5 g
Formel vægt 102.09
Optisk rotation +115° (c=2 in Water)
Procent renhed ≥98%