Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Cycloserin, 98%
Artikelnummer. 10646734 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10646734 25 g Glasflaske 25g
10683062 1 g Glasflaske 1g
10450501 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646734 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228480250
 Begrænset vare
På lager
D-Cycloserin, CAS # 68-41-7, er en cyklisk aminosyreanalog af D-alanin, oprindeligt isoleret fra Streptomyces-arter. Det er syntetisk formuleret og udviser antibiotiske egenskaber gennem sin hæmning af bakteriel cellevægssyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • D-Cycloserin blev oprindeligt isoleret fra Streptomyces orchidaceus og er i øjeblikket formuleret som et oralt antibiotikum
  • Det er uforeneligt med stærke oxidationsmidler, men stabilt under basiske forhold, med den største stabilitet ved pH = 11,5
  • D-Cycloserin hæmmer L-alanin racemase og D-alanin:D-alanin ligase, 2 enzymer ansvarlige for bakteriel cellevægsyntese
  • Ved indtagelse krydser D-Cycloserin blod-hjerne-barrieren, hvilket potentielt forårsager neurologiske bivirkninger såsom svimmelhed, kvalme, depression, rysten osv.
Applikationer
  • D-Cycloserin er et bredspektret antibiotikum, der anvendes som et sekundært middel til behandling af lægemiddelresistent tuberkulose, altid i kombination med andre antituberkulosemidler
  • Det er en excitatorisk aminosyre og delvis agonist af NMDA-receptoren i centralnervesystemet (CNS), og spiller således en potentiel rolle i lindring af neuropatisk smerte
  • D-cycloserin har også vist sig at spille en rolle i neurale forbindelser og bruges derfor til at studere behandlingsapplikationer ved angstlidelser og skizofreni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-41-7
Molekylær formel C3H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 102.09
MDL nummer MFCD00005353
InChI nøgle DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Synonym d-cycloserine, cycloserine, seromycin, orientomycin, oxamycin, cyclorin, cyclo-d-serine, cicloserina, farmiserina, miroseryn
PubChem CID 6234
ChEBI CHEBI:40009
IUPAC navn (4R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-on
SMIL C1C(C(=O)NO1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Cycloserine
Navn note 98+%
Absorbans Kondensationsprodukter 0,8 maks. (c=0,04, 0,1 N NaOH) ved 285 nm
Smeltepunkt 147,0 °C
Farve Hvid til gul
pH 5,5 til 6,5 (10% soln.)
Antændelsesrest 0,5% maks. ()
Tab ved tørring 1% maks. (60 °C, 3 timer) (vakuum)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15,2749
Specifik rotationstilstand +111,00 (20,00 °C=5,2N NaOH)
Specifik rotation +111.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: let opløselige i methanol og propylenglykol
Formel vægt 102.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller