Få mere at vide
Melford D-Cycloserin
Artikelnummer. 30018207
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018207 5 g
30018206 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018207 Leverandør Melford Leverandørnr. C810005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
D-cycloserin er et antibiotikum og en strukturel analog af aminosyren D-alanin.
D-cycloserin er et antibiotikum og en strukturel analog af aminosyren D-alanin. Det hæmmer cellevægssyntesen i visse bakterier, herunder Mycobacterium tuberculosis. Mens det oprindeligt blev identificeret som et antibiotikum, har D-cycloserin fået opmærksomhed for sin aktivitet som en delvis agonist ved N-methyl-D-aspartat (NMDA) receptoren, en type glutamatreceptor i hjernen. Forskere studerer mekanismerne for neurotransmission og synaptisk plasticitet på grund af dets interaktioner med NMDA-receptorer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Cycloserine
CAS 68-41-7
Mængde 5 g
Molekylær formel C3H6N2O2