Få mere at vide
Tocris Bioscience™ D-CPP-ene
Beskrivelse
Potent and competitive NMDA antagonist (Ki = 40 nM). Centrally active following systemic administration.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-CPP-ene |
| CAS | 117414-74-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C8H15N2O5P |
| Formel vægt | 250.19 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.191 |