Få mere at vide
D-Citronellol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Citronellol |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1 |
| Formel vægt | 156.1514 |