missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Citronellol, TRC

Artikelnummer. 17913385
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17913385 1 g
17924905 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17913385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5250351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1117-61-9
Molekylær formel C10 H20 O
Molekylvægt (g/mol) 156.27
Synonym (R)-(+)-β-Citronellol, (3R)-3,7-dimethyl-6-octen-1-ol
IUPAC navn (3R)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
SMIL C[C@@H](CCO)CCC=C(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Citronellol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Formel vægt 156.1514
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.