missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Cellotriose Undecaacetate, TRC

Artikelnummer. 30356111
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356111 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356111 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC25595050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Cellotriose Undecaacetate
CAS 17690-94-7
Molekylær formel C40 H54 O27
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C40H54O27/c1-15(41)52-12-26-29(55-18(4)44)32(56-19(5)45)36(60-23(9)49)39(64-26)67-31-28(14-54-17(3)43)65-40(37(61-24(10)50)34(31)58-21(7)47)66-30-27(13-53-16(2)42)63-38(62-25(11)51)35(59-22(8)48)33(30)57-20(6)46/h26-40H,12-14H2,1-11H3/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38?,39+,40+/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(=O)C)OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-6-[(2R,3R,4S,5R)-4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)oxan-3-yl]oxy-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 966.84
Formel vægt 966.2852
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.