missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Cellopentose Heptadecaacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Cellopentose Heptadecaacetate |
| CAS | 83058-38-2 |
| Molekylær formel | C64 H86 O43 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C64H86O43/c1-23(65)82-18-40-45(87-28(6)70)50(88-29(7)71)56(94-35(13)77)61(100-40)105-47-42(20-84-25(3)67)102-63(58(96-37(15)79)52(47)90-31(9)73)107-49-44(22-86-27(5)69)103-64(59(97-38(16)80)54(49)92-33(11)75)106-48-43(21-85-26(4)68)101-62(57(95-36(14)78)53(48)91-32(10)74)104-46-41(19-83-24(2)66)99-60(98-39(17)81)55(93-34(12)76)51(46)89-30(8)72/h40-64H,18-22H2,1-17H3/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50+,51+,52+,53+,54+,55-,56-,57-,58-,59-,60?,61+,62+,63+,64+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(=O)C)O[C@@H](O[C@@H]3[C@@H](COC(=O)C)OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]4O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]5OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]4OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4-diacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5R)-4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 1543.34 |
| Formel vægt | 1542.4543 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?