Få mere at vide
D-(+)-Cellobiose, TRC
Artikelnummer. 30368188
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368188 25 g
30361059 10 mg
30356397 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC25500025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528-50-7
Molekylær formel C12 H22 O11
Molekylvægt (g/mol) 342.3
Synonym Cellobiose (8CI), 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose, 4-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose, Cellobiose 90, Cellose, D-(+)-Cellobiose, D-Cellobiose, Sun Cellobio K, D(+)-Cellobiose
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Cellobiose
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
Formel vægt 342.1162