Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Cellobiose octaacetat
Artikelnummer. 11362706
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362706 5 g 5g
11372706 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362706 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L08780.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5346-90-7 | C28H38O19 | 678.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5346-90-7
Molekylær formel C28H38O19
Molekylvægt (g/mol) 678.59
MDL nummer MFCD00009600,MFCD00079432,MFCD00009600,MFCD00078092,MFCD00009600,MFCD00009600
InChI nøgle WOTQVEKSRLZRSX-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-cellobiose octaacetate
PubChem CID 126963588
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxy-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC1OC(COC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Cellobiose octaacetate
Smeltepunkt 224°C to 231°C
Mængde 5 g
Beilstein 79280
Merck Index 14,1961
Optisk rotation +40° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 678.59