Få mere at vide
D-(+)-Cellobiose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483240 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483240 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11483240 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210129890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12300.00 DKK
    11714.72 DKK / 500g
    Spare 585.28 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Letopløseligt i polære opløsningsmidler, såsom vand og ethanol. D-(+)-Cellobiose, MP Biomedicals er et disaccharid sammensat af to glukosemolekyler. Det er et reducerende sukker, der bruges som et cellekulturmediesupplement. Disse erβ -1,4-glykosidisk
Tekniske data
CAS 528-50-7
Smeltepunkt 229 °C til 239 °C
Molekylær formel C12H22O11
MDL nummer MFCD00136034
Mængde 500 g
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 4% (klar farveløs opløsning); uopløseligt i alkohol og æter.
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Optisk rotation +34° ±3° (c=4, vand)
SMIL OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
IUPAC navn (3S,4S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 342.30
PubChem CID 57370084
Formel vægt 342.3
Procent renhed ≥99%
Grad Ikke tilgængelig
Fysisk form Pulver