Learn More
D(+)-cellobiose; 99 %, MP Biomedicals™
Product Code. 11483000 Shop All MP Biomedical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
Unit Size:
10g
Product Code. Mængde Unit Size
11483000 10 g 10g
1 options
Product Code. 11483000 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210031910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3500.00 DKK
    3330.27 DKK / 10g
    Spare 169.73 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Hovedelektronacceptormolekyle i biologiske oxidationer, som fungerer som coenzym for hydridoverførselsenzymer.
Specifications
Kemisk navn eller materiale D(+)-Cellobiose
CAS 528-50-7
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.99
Molekylær formel C12H22O11
MDL nummer MFCD00136034
Mængde 10 g
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
SMIL OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
IUPAC navn (3S,4S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 342.30
PubChem CID 57370084
Formel vægt 342.3
Procent renhed 93%
Fysisk form Krystallinsk pulver