Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-Cellobiose |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Mængde | 100 g |
| IUPAC navn | 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxan-3,4,5-triol |
| Formel vægt | 342.3 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | Ikke tilgængelig |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |