Få mere at vide
D(+)-cellobiose; ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443240 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443240 5 g 5g
11453240 10 g 10g
11463240 25 g 25g
11473240 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11443240 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210129805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00 DKK
    297.77 DKK / 5g
    Spare 15.23 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cellobiose er et disaccharid sammensat af to glucosemolekyler; Disse erβ -1,4-glykosidisk bundet. Det er reducerende sukker, som er letopløseligt i polære opløsningsmidler såsom vand og ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528-50-7
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00136034
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
SMIL OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Cellobiose
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 5 g
IUPAC navn (3S,4S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
Formel vægt 342.3
Fysisk form Krystallinsk pulver