Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-Cellobiose |
| Smeltepunkt | 239 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 31, 380 |
| Merck Index | 15, 1963 |
| Specifik rotationstilstand | +34.00 (20.00 °C c=1,H2O,15 timer) |
| Vis mere |