Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-cellobiose, 98 %
Artikelnummer. 10162660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10162660 25 g Glasflaske 25g
10346410 5 g Glasflaske 5g
10207603 100 g Glasflaske 100g
10297213 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10162660 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 108460250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 528-50-7 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528-50-7
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00136034
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
IUPAC navn (3S,4S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Cellobiose
Smeltepunkt 239°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 31, 380
Merck Index 15, 1963
Specifik rotation + 34
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless
Formel vægt 342.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver