Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-cellobiose, 98+ %
Beskrivelse
D-(+)-Cellobiose bruges til at differentiere bakterier baseret på kulhydratfermenteringsevner. Det er enβ -glucosidase substrat. Bruges også som kemisk råvare og til fødevarer, som sukker med lav sødme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-(+)-Cellobiose bruges til at differentiere bakterier baseret på kulhydratfermenteringsevner. Det er enβ -glucosidase substrat. Bruges også som kemisk råvare og til fødevarer, som sukker med lav sødme.
Opløselighed
Opløseligt i vand (1 g/8ml). Uopløseligt i ether og ethanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Cellobiose |
| Smeltepunkt | 234 °C (dekomponering) |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 93795 |
| Merck Index | 14,1961 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (1g/8ml). Uopløselig i ether og ethanol. |
| IUPAC navn | 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxan-3,4,5-triol |
| Formel vægt | 342.3 |
| Procent renhed | ≥98% |