Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-cellobiose, 98+ %
Artikelnummer. 11441938
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441938 25 g 25g
11431938 5 g 5g
11451938 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441938 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A14553.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.98 DKK
    725.65 DKK / 25g
    Spare 80.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 528-50-7 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
D-(+)-Cellobiose bruges til at differentiere bakterier baseret på kulhydratfermenteringsevner. Det er enβ -glucosidase substrat. Bruges også som kemisk råvare og til fødevarer, som sukker med lav sødme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-(+)-Cellobiose bruges til at differentiere bakterier baseret på kulhydratfermenteringsevner. Det er enβ -glucosidase substrat. Bruges også som kemisk råvare og til fødevarer, som sukker med lav sødme.
Opløselighed
Opløseligt i vand (1 g/8ml). Uopløseligt i ether og ethanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528-50-7
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00136034
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
SMIL OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Cellobiose
Smeltepunkt 234 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 25 g
Beilstein 93795
Merck Index 14,1961
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1g/8ml). Uopløselig i ether og ethanol.
IUPAC navn (3S,4S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
Formel vægt 342.3
Procent renhed ≥98%