Få mere at vide
Melford D-+-Cellobiose
Artikelnummer. 30018140
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018140 1 kg
30018141 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018140 Leverandør Melford Leverandørnr. C321001000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 528-50-7
  • Molekylformel:C12H22O11​
  • Molekylvægt: 342,3 g/mol
Tekniske data
CAS 528-50-7
Molekylær formel C12H22O11
Mængde 1 kg