Få mere at vide
D-(+)-Carvone, TRC
Artikelnummer. 30135972
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135972 100 g
30134671 25 g
30007781 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC184690100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2244-16-8
Molekylær formel C10 H14 O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Synonym 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (5S)-, 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (S)-, p-Mentha-6,8-dien-2-one, (S)-(+)- (8CI), (+)-Carvone, (5S)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one, (S)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (S)-Carvone, Carvone, (+)-, D-(+)-Carvone, D-Carvone, Talent, d-1-Methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-one, d-Carvone
IUPAC navn (5S)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one
SMIL CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Carvone
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Formel vægt 150.1045