Få mere at vide
D-(+)-Carvone Tosylhydrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Carvone Tosylhydrazone |
| CAS | 208336-29-2 |
| Molekylær formel | C16 H20 N2 O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (S)-4-Methyl-N'-(2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ylidene)benzenesulfonohydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O2S/c1-12(2)14-5-4-6-15(11-14)17-18-21(19,20)16-9-7-13(3)8-10-16/h4,6-10,14,18H,1,5,11H2,2-3H3/b17-15-/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=C)[C@H]1CC=C\C(=N\NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)\C1 |
| IUPAC navn | 4-methyl-N-[(E)-[(5S)-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ylidene]amino]benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.407 |
| Formel vægt | 304.125 |