missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-(+)-Carvone Tosylhydrazone, TRC

Artikelnummer. 30467105
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467105 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM75854550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-(+)-Carvone Tosylhydrazone
CAS 208336-29-2
Molekylær formel C16 H20 N2 O2 S
Mængde 50 mg
Synonym (S)-4-Methyl-N'-(2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ylidene)benzenesulfonohydrazide
InChI formel InChI=1S/C16H20N2O2S/c1-12(2)14-5-4-6-15(11-14)17-18-21(19,20)16-9-7-13(3)8-10-16/h4,6-10,14,18H,1,5,11H2,2-3H3/b17-15-/t14-/m0/s1
SMIL CC(=C)[C@H]1CC=C\C(=N\NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)\C1
IUPAC navn 4-methyl-N-[(E)-[(5S)-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ylidene]amino]benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 304.407
Formel vægt 304.125
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.