Få mere at vide
D(+)-Carvone, 96%, natural
Artikelnummer. p-83524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10664622
Brand: Thermo Scientific Acros 150680250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
D(+)-Carvone, CAS # 2244-16-8, is a monoterpene ketone, a natural product found mainly in Achillea ageratum and Curcuma pierreana. It can be used as a flavoring agent. | CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • D(+)-Carvone tilhører terpenfamilien og betragtes som en monoterpenketon, der naturligt findes i Achillea ageratum og Curcuma pierreana
Anvendelse
  • D(+)-Carvone har vist en undertrykkende effekt mod fedtfattig diæt induceret vægtøgning hos mus
  • Det er blevet brugt som smagsstof
  • Det er blevet brugt i organisk syntese som udgangsmateriale til den asymmetriske totalsyntese af naturlige produkter, herunder syntesen af terpenoid-quassinet
  • In vitro undersøgelser viste, at denne forbindelse kan hæmme cellulase-induceret capsidiolproduktion i Nicotiana tabacum ved at interferere med proteinisoprenylering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2244-16-8
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00062997
InChI nøgle ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonym d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
IUPAC navn (5S)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on
SMIL CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Carvone
Navn note 98%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9560g/mL
Kogepunkt 230.0°C
Flammepunkt 97°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4950 to 1.5010
Mængde 25 g
Beilstein 07, 153
Merck Index 14, 1874
Specifik vægtfylde 0.956
Specifik rotation + 57.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Formel vægt 150.22
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske