Få mere at vide
D(+)-Carvone, 96%, naturlig
Artikelnummer. 10664622 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10664622 25 g Glasflaske 25g
10674622 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10664622 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150680250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
D(+)-Carvone, CAS # 2244-16-8, er en monoterpenketon, et naturligt produkt, der hovedsageligt findes i Achillea ageratum og Curcuma pierreana. Det kan bruges som smagsstof. | CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • D(+)-Carvone tilhører terpenfamilien og betragtes som en monoterpenketon, der naturligt findes i Achillea ageratum og Curcuma pierreana
Anvendelse
  • D(+)-Carvone har vist en undertrykkende effekt mod fedtfattig diæt induceret vægtøgning hos mus
  • Det er blevet brugt som smagsstof
  • Det er blevet brugt i organisk syntese som udgangsmateriale til den asymmetriske totalsyntese af naturlige produkter, herunder syntesen af terpenoid-quassinet
  • In vitro undersøgelser viste, at denne forbindelse kan hæmme cellulase-induceret capsidiolproduktion i Nicotiana tabacum ved at interferere med proteinisoprenylering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2244-16-8
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00062997
InChI nøgle ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Synonym d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
IUPAC navn (5S)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on
SMIL CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Carvone
Navn note 98%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9560g/mL
Kogepunkt 230,0 °C
Flammepunkt 97 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4950 til 1,5010
Mængde 25 g
Beilstein 07, 153
Merck Index 14, 1874
Specifik vægtfylde 0.956
Specifik rotation +57.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløseligt i alkohol, ether, kloroform, propylenglykol og mineralolier, uopløseligt i glycerol
Formel vægt 150.22
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske