Få mere at vide
D-Carnitine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Carnitine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1 |
| Formel vægt | 161.1052 |
| Procent renhed | >95% |