Få mere at vide
D-Captopril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Captopril |
| CAS | 119238-52-7 |
| Molekylær formel | C9 H15 N O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (+)-Captopril |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.285 |
| Formel vægt | 217.077 |