Få mere at vide
D(+)-Kamfersyre, 99%
Artikelnummer. 10771535 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10771535 500 g Plastflaske 500g
10224470 5 g Glasflaske 5g
10520001 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10771535 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108205000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198,218 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-83-4
Molekylær formel C10H14O4-2
Molekylvægt (g/mol) 198.218
MDL nummer MFCD00001375
InChI nøgle LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Synonym d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
PubChem CID 6918944
IUPAC navn (1R,3S)-1,2,2-trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylat
SMIL CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Camphoric acid
Smeltepunkt 183°C to 187°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 09, 745
Fieser 11,352; 15,67
Merck Index 15, 1735
Formel vægt 200.23
Procent renhed ≥98.5%
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver