Få mere at vide
D(+)-Kamfersyre, 99%
Artikelnummer. 10224470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10224470 5 g Glasflaske 5g
10520001 100 g Plastflaske 100g
10771535 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10224470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108200050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198,218 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-83-4
Molekylær formel C10H14O4-2
Molekylvægt (g/mol) 198.218
MDL nummer MFCD00001375
InChI nøgle LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Synonym d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
PubChem CID 6918944
IUPAC navn (1R,3S)-1,2,2-trimethylcyclopentan-1,3-dicarboxylat
SMIL CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Camphoric acid
Smeltepunkt 183 °C til 187 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 09, 745
Fieser 11,352; 15,67
Merck Index 15, 1735
Formel vægt 200.23
Procent renhed ≥98.5%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.